Learn More
Memmert™ Forno universale a convezione naturale con display singolo
Controllo della temperatura accuratissimo, uniforme e delicato per una vasta gamma di applicazioni. Il forno universale a convezione naturale con display singolo Memmert™ è realizzato in robusto acciaio inossidabile.
Marca:  Memmert™ UN260
Codice prodotto. 12676997
  • 3800.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Precise, easy to use, high quality - these three words describe the Memmert Universal Oven UN.
  • Model sizes: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750
  • Temperature adjustment range: up to +300°C
  • Defined and programme-controlled fan speed
  • All-round heating system: absolutely uniform and precise temperature distribution
  • Pre-heated fresh air prevents temperature fluctuations
  • AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programmes via Ethernet interface or USB port
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY - Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with 2 high-definition TFT-colour displays.
  • adjustable parameters: temperature (Celsius or Fahrenheit), fan speed, air flap position, programme time, time zones, summertime/wintertime
  • Overtemperature protection
The technologically perfected masterpiece made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation and control technology.
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Brochures
Manuals
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Memmert™ Forno universale a convezione naturale con display singolo > Capacity: 256L; No. of Shelves: 9