Learn More
Hirschmann™ labopette™ 8-Channel Pipette
Ergonomically shaped manual pipette, effortless operation and tip ejector.
Marca: Hirschmann™ 9475602
Descrizione
- Variable volume setting
- Multi channel
- With tip ejector and recalibration possibility
- Autoclavable
Specifica
1.6% | |
Clear, 1.0-250 μL | |
Autoclavable | |
Labopette | |
Da 10 a 100 μl | |
0.1 μL | |
1 Each |
ISO 8655 | |
Tip ejector | |
8 | |
Multichannel Pipette with Variable Volume Setting | |
Calibration device, individual number and weighing protocol | |
0.6% |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche