Learn More
Thermo Scientific™ Serbatoi per reagenti Matrix™
Innovative vaschette per reagenti dal design esclusivo, adatte per numerose applicazioni.
Marca: Thermo Scientific™ 8094
105.60 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25076" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Innovative vaschette per reagenti Thermo Scientific™ Matrix dal design esclusivo, adatte per numerose applicazioni. Questi serbatoi sterili presentano una base estremamente ampia per una maggiore rigidità e stabilità, contribuendo a evitare fuoriuscite. Il serbatoio suddiviso in sezioni da 25 ml consente il pipettaggio di due diversi reagenti con un massimo di otto canali su un lato e quattro sull'altro; il recupero risulta massimizzato se si utilizza un solo canale e una piccola quantità di reagente.
Features:
- Trough within a trough maximizes amount of liquid accessible to pipette tips when using small amounts of reagent
- Pour-off spouts on all four corners reduce spillage when pouring reagents out of reservoir
- Graduations on inside wall enable quick measurement of remaining liquid
- Sterile reservoirs are packaged in snap-and-tear bags, maintaining sterility while being easy to open
Specifica
Bianco | |
Polistirene | |
Serbatoio reagente |
25 ml | |
Sterile | |
50 confezionati singolarmente |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Offerte speciali
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Exclusive Promotion on Liquid Handling
Unlock Precision: Top Pipettes and Tips on Promotion!Codice sconto: 25076Scade: 2025-06-30
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30