Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0mL ScrewTop Tubes
GREENER_CHOICE
Store samples securely at low temperatures, including vapor phase liquid nitrogen, with these 1.0mL screw-top tubes that include color-coded caps to simplify storage.
Marca:  Thermo Scientific™ 3741GRE
372.24 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "25075" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12801991
  • 622.00€ / pezzi 480
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Clear
Green
1.0 mL
Polypropylene (Medical Grade)
V-bottom
Matrix™
Yes
0.0338 fl oz.
Sterile and PCR Ready
Screw Top Tube
Not Autoclavable
V-bottom
5 Latch Racks of 96 Tubes
Non-proprietary, 12x12 Data-matrix with ECC200 Built-in Error Correction
Sterile
Virgin Class VI Medical Grade Polypropylene with Molded-in thermoplastic elastomer gasket
Yes
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1417763 Tipo di certificatoCertificato di Lavorazione Data22/01/2025 Catalog Number3741GRE
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Matrix™ 1.0mL ScrewTop Tubes >