Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl Red, ACS reagent Codice prodotto.: 10311501
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific Chemicals Methyl Red, ACS reagent
Codice prodotto. 10311501
10 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10311501
Marca: Thermo Scientific Chemicals 423970100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 493-52-7
Formula molecolare C15H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 269.304
Numero MDL MFCD00002425
InChI Key CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
PubChem CID 10303
IUPAC Name 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Red
Punto di fusione 178.0°C to 182.0°C
Nota nome Pure
Chiarezza Passes Test
Formula lineare (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Beilstein 16, 329
Indice di Merck 15, 6192
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 269.3
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Colore Purple to Red
Quantità 10 g
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0465521 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/08/2024 Catalog Number423970250,423971000,423970100
Numero di lottoA0457373 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/02/2024 Catalog Number423970250,423971000,423970100
Numero di lottoA0456771 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/10/2023 Catalog Number423970250,423971000,423970100
Numero di lottoA0401444 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number423970250,423971000,423970100
Numero di lottoA0438125 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2022 Catalog Number423970250,423971000,423970100
Identificativo prodotto
  • Methyl Red
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Methyl Red, ACS reagent >