Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici monocanale MLINE™
Per una precisione eccellente in operazioni di pipettaggio protratte. Il pipettatore meccanico monocanale Sartorius mLINE™ rappresenta la scelta più avanzata ed ergonomica per gli utenti attenti alla qualità che vogliano effettuare operazioni ripetitive di pipettaggio manuale. I modelli sono indicati per un'intera gamma di volumi che vanno da 0.1 μl a 10 ml.
Marca: Sartorius 725010
341.42 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Highly advanced mechanical pipette provides effortless accuracy and precision
- Consistent results, even in long pipetting series
- Optiload mechanism for perfect tip sealing and effortless tip ejection
- Minimized risk of contamination with Safe-Cone Filters and full autoclavability
- One-step volume setting with volume locking button prevents accidental volume change
- Thermal insulation of internal components improves accuracy
- High chemical and UV resistance
Lightweight, comfortable and easy to use
- Frequently recommended by Health and Safety Officers
- Excellent ergonomics to protect from repetitive strain injuries to the hand, arm and shoulder
- Exceptionally light pipetting and filter tip ejection forces needed
- Clear, easy-to-read display with large numbers and small increments
- Volume range color-coding for easy pipetter and tip selection
- Easy to maintain; only 2-3 parts to disassemble and clean
Best compatibility is achieved when using Sartorius Optifit or SafetySpace Filter tips.
Certifications
Marcatura CE
Servizi
2 anni
Specifica
1.3%, 2.4%, 1% | |
Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filter tips | |
Sì | |
Reusable | |
Polypropylene | |
mLINE | |
Non-sterile | |
Da 0.1 a 3 μl | |
0.002 μl | |
Sì |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Grigio | |
Ergonomic | |
1 | |
No | |
Pipette | |
Ergonomico | |
Da 6.00 a 0.80 | |
2 anni |