Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Round Carboy Codice prodotto.: 10119170
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Round Carboy
Codice prodotto. 10119170
50 l
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 l
20 l
25 l
50 l
Codice prodotto. 10119170
Marca: Thermo Scientific™ 22100130
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: Store and transport reagents; Closure Material: Polypropylene; Color: White
Store and transport reagents with the Thermo Scientific™ Nalgene™ Round LDPE Carboys, featuring wide shoulder handles that allow for easy carrying and pouring with gloved hands. These carboys accept 13.5 rubber stoppers for an alternative sealing method.
  • Molded-in graduations of 5 L and 1 gal. increments
  • Leakproof†
Includes:White polypropylene screw cap and 83B closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 13 galloni
Capacità (sistema metrico) 50 l
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 83 B
Colore White
Descrizione Tanica rotonda in LDPE con maniglia
Diametro (sistema metrico) interno collo 64 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 379 mm
Da utilizzare con (applicazione) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Altezza (sistema metrico) con chiusura 678 mm
Include Handles
Materiale LDPE
Product Type Carboy with Handle
Forma Round
Sterilità Non-Sterile
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto1420263 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/01/2025 Catalog Number2210-0130
Numero di lotto1419480 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/01/2025 Catalog Number2210-0130
Numero di lotto1317985 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number2210-0130
Numero di lotto1416756 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/11/2024 Catalog Number2210-0130
Numero di lotto1407934 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/06/2024 Catalog Number2210-0130
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, Round Carboy >