Learn More
Fisherbrand™ Tappi a un foro in gomma naturale
Used for laboratory purposes.
Marca:  Fisherbrand™ RB025/1H
Codice prodotto. 11557602
  • 24.00€ / pezzi 20
Spedizione stimata: 16-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made up of natural rubber
  • Red in color
  • Contains one hole
Specifica
Specifica
5 mm
46/55 IRHD
Confezione da 20
25 mm
Gomma naturale
Per uso di laboratorio
28 mm
Rosso
28.5 mm
Tappo
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi a un foro in gomma naturale > Bottom Diameter: 25mm; Top Diameter: 28.5mm