Learn More
Thermo Scientific™ Codificatori a colori per chiusure di fiale criogeniche
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
Marca: Thermo Scientific™ 5045-0005
13.41 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24325" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Con i codificatori a colori per i tappi delle fiale criogeniche Thermo Scientific™ si semplifica l'identificazione dei campioni.
- Nalgene™ color coders are made from polystyrene and fit only in Nalgene™ cryogenic vial closures. Available in 5 colors
- Nunc™ color coders are made from polycarbonate and fit only in Nunc™ cryogenic tube closures and Cryobank 2ml and 5mL tube caps. Available in 10 colors or as an assortment.
Specifica
Codifica a colori | |
Polycarbonate | |
100/Pk., 500/Cs. |
Rosso | |
Nalgene | |
Codificatori per provette criogeniche |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1288163 | Certificato di conformità | 10/12/2024 | 5045-0005 |
1415854 | Certificato di conformità | 30/10/2024 | 5045-0005 |
1401537 | Certificato di conformità | 28/02/2024 | 5045-0005 |
1400316 | Certificato di conformità | 26/01/2024 | 5045-0005 |
1381955 | Certificato di conformità | 09/03/2023 | 5045-0005 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.