Learn More
Heidolph Instruments Reax 2
Reax 2
Marca: Heidolph Instruments 541-21001-00
1070.14 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Il modello compatto per piccoli volumi
Reax 2 con l’adattatore opzionale per provette è stato progettato per miscelare contemporaneamente fino a 20 contenitori di diametro compreso tra 10 e 18 mm. Ciò corrisponde alle dimensioni delle provette classiche o delle provette Falcon da 15 ml. In alternativa potete inserire il rack completo nell’adattatore universale (larghezza: 230 mm, altezza min./max.: 45 mm/160 mm) dell’agitatore a soffitto.
Dotata di un robusto telaio in metallo, l’unità si rivela estremamente resistente e affidabile. Garantisce una miscelazione sicura anche durante il funzionamento in continuo non presidiato.
Specifica
Adjustable | |
230 V | |
Adattatore universale che consente l'utilizzo di vari recipienti alti da 50 a 160 mm |
20 - 100 RPM | |
Agitatore a scuotimento capovolto | |
20 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Offerte speciali
- Diversi produttori