Learn More
Thermo Scientific™ Reinforced Clostridial Agar (RC Agar) (Dehydrated)
Enumerate and cultivate clostridia and other anaerobes occurring in food and pathological samples with this solid medium.
Marca:  Thermo Scientific™ CM0151B
154.69 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10025962
  • 164.00€ / 500g
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
™™ A solid, highly nutritious medium, it can be used as an enrichment medium to optimize the growth of clostridia and other anaerobes, lactobacilli, and many other species of bacteria.
Use Reinforced Clostridial Agar for the isolation and cultivation of anaerobic organisms occurring in a variety of habitats, including food and pathological specimens.
Reinforced Clostridial Agar is a solid version of Thermo Scientific Oxoid Reinforced Clostridium Medium suitable for the cultivation and enumeration of clostridia and other anaerobes.
Reinforced Clostridial Agar is also frequently employed for the investigation of intestinal flora: &&‘’‘’‘’
Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi. Rivolgersi all'assistenza clienti.
™™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10-30°C
In polvere
Terreni
Reinforced Clostridial Agar (RC Agar) (Dehydrated)
Agar clostridiale rinforzato
500g
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6244340 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/03/2025 Catalog NumberCM0151B
Numero di lotto6232966 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/02/2025 Catalog NumberCM0151B
Numero di lotto6173936 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/12/2024 Catalog NumberCM0151B
Numero di lotto6203107 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/12/2024 Catalog NumberCM0151B
Numero di lotto6203108 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2024 Catalog NumberCM0151B
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Reinforced Clostridial Agar (RC Agar) (Dehydrated) > Reinforced Clostridial Agar; 500g