Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Respiratory Screen Positive and Negative Control Slide
Slide with 1 row of wells containing separate preparations from cell cultures infected with RSV, influenza A and B virus, parainfluenza virus 1, 2 and 3 or adenovirus.
Marca:  Thermo Scientific™ S612130-2
181.41 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13205329
  • 185.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The IMAGEN™ Control Slides are for use as a control to the following tests: IMAGEN Adenovirus (K610011-2) IMAGEN Respiratory Syncyti al Virus (RSV) (K610211-2) IMAGEN Parainfluenza Group (K610311-2) IMAGEN Parainfluenza Typing 1, 2 and 3 (K610411-2) IMAGEN Influenza A and B Virus (K610511-2) IMAGEN Respiratory Screen (K612011-2) IMAGEN hMPV (K612511-2) IMAGEN Herpes Simplex Virus (HSV) (K610611-2) IMAGEN Chlamydia kit (K610111-2)
The second row of wells contains preparations from uninfected cell cultures for use as negative controls. Sealed in foil pouch filled with nitrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
IMAGEN™ Respiratory Screen Positive and Negative Control Slide
Control
1 Slide/Pk.
Documenti
Instructions
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto6210498 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog NumberS612130-2
Numero di lotto542388 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/03/2024 Catalog NumberS612130-2
Numero di lotto3581515 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/03/2023 Catalog NumberS612130-2
Numero di lotto3350943 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/10/2021 Catalog NumberS612130-2
Numero di lotto3214555 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2021 Catalog NumberS612130-2
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Respiratory Screen Positive and Negative Control Slide > 1 Slide/Pk.