Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ IMAGEN™ Respiratory Syncytial Virus (RSV) Positive Control Slide
Oxoid IMAGEN Respiratory Syncytial Virus Positive Control is a slide with acetone-fixed human epithelial cells infected with RSV.
Marca: Thermo Scientific™ S610830-2
169.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
The IMAGEN™ Control Slides are for use as a control to the following tests: IMAGEN Adenovirus (K610011-2) IMAGEN Respiratory Syncyti al Virus (RSV) (K610211-2) IMAGEN Parainfluenza Group (K610311-2) IMAGEN Parainfluenza Typing 1, 2 and 3 (K610411-2) IMAGEN Influenza A and B Virus (K610511-2) IMAGEN Respiratory Screen (K612011-2) IMAGEN hMPV (K612511-2) IMAGEN Herpes Simplex Virus (HSV) (K610611-2) IMAGEN Chlamydia kit (K610111-2)
Sealed in foil pouch filled with nitrogen.
Specifica
IMAGEN™ Respiratory Syncytial Virus (RSV) Positive Control Slide | |
Control | |
1 Slide/Pk. |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
3568265 | Certificato di analisi | 12/09/2023 | S610830-2 |
3403194 | Certificato di analisi | 06/08/2022 | S610830-2 |
3398341 | Certificato di analisi | 17/12/2021 | S610830-2 |
3374078 | Certificato di analisi | 10/11/2021 | S610830-2 |
3361790 | Certificato di analisi | 09/10/2021 | S610830-2 |