Learn More
p-Phenylenediamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
p-Phenylenediamine is used as a precursor to aramid plastics, Kevlar fibers and to urethane polymers. It serves as a developing agent in photography, antioxidants in rubber products and as a vulcanization accelerator. It is used as a henna surrogate for temporary tattoos and as a histological stain for lipids such as myelin. It is an anti-fade reagent used in fluorescence microscopy to retard photobleaching of fluorescein and other fluorescent dyes. Furthermore, it is also an ingredient in hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
p-Phenylenediamine is used as a precursor to aramid plastics, Kevlar fibers and to urethane polymers. It serves as a developing agent in photography, antioxidants in rubber products and as a vulcanization accelerator. It is used as a henna surrogate for temporary tattoos and as a histological stain for lipids such as myelin. It is an anti-fade reagent used in fluorescence microscopy to retard photobleaching of fluorescein and other fluorescent dyes. Furthermore, it is also an ingredient in hair dyes.
Solubility
Soluble in alcohol, chloroform, ether and hot benzene.
Notes
Store in cool place. Incompatible with acids, acid chlorides, acid anhydrides, chloroformates and strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | p-Phenylenediamine |
Punto di fusione | 138°C to 142°C |
Punti di ebollizione | 267°C to 271°C |
Punto d'infiammabilità | 156°C (312°F) |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 250 g |
Numero UN | UN1673 |
Beilstein | 742029 |
Indice di Merck | 14,7285 |
Informazioni di solubilità | Soluble in alcohol,chloroform,ether and hot benzene. |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10247833 | Certificato di analisi | 05/09/2023 | A15680.0B,A15680.30,A15680.0I |
10245668 | Certificato di analisi | 09/02/2023 | A15680.0B,A15680.30,A15680.0I |
10237828 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A15680.0B,A15680.30,A15680.0I |
10146490 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A15680.0B,A15680.30,A15680.0I |
5002A03R | Certificato di analisi | 23/11/2021 | A15680.0B,A15680.30,A15680.0I |
Sicurezza e movimentazione
- p-Phenylenediamine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H331-Tossico se inalato.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-Benzenediamine