Learn More
DuPont™ Tute modello industriale Tyvek™
Prodotte in materiale Dupont™ Tyvek™. Le tute per uso industriale in Tyvek™ sono dotate di trattamento antistatico su entrambi i versi.
226.00€ - 920.00€
Specifica
Materiale | HDPE |
---|---|
Colore | Bianco |
Ankle Style | Elastico |
Stile polso | Elastico |
Stile collo | Con fascetta |
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Size | Price | Quantity & Availability | |||||
11371633
|
DuPont™
D13395684 |
X-Large |
233.23€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11763073
|
DuPont™
D13395684 |
X-Large |
905.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11773073
|
DuPont™
D13395672 |
2 X-Large |
905.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11971731
|
DuPont™
D13395672 |
2 X-Large |
233.23€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15391521
|
DuPont™
D13395377 |
Large |
233.23€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11753073
|
DuPont™
D13395377 |
Large |
905.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15381521
|
DuPont™
D13395359 |
medio |
226.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11743073
|
DuPont™
D13395359 |
medio |
905.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15371521
|
DuPont™
D13395579 |
piccolo |
226.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11733073
|
DuPont™
D13395579 |
piccolo |
905.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15301531
|
DuPont™
D13984290 |
3 X-Large |
231.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11783073
|
DuPont™
D13984290 |
3 X-Large |
920.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Con colletto
- Cuciture interne ribattute
- Zip in Tyvek™ con risvolto
- Elastici ai polsi, caviglie e vita
- Trattamento antistatico
- Categoria III, Tipo 5/6
Specifications
HDPE | |
Elastico | |
Con fascetta | |
Categoria III, tipo 5 e 6 | |
EN 1073-2, EN 1149-5 |
Bianco | |
Elastico | |
Zip | |
Con collare |