Learn More
Corning™ PETG Baffled Erlenmeyer Flask with Vent Cap
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Constructed of optically clear polyethylene terephthalate (PETG) and ideal for shaker culture applications.
Marca:  Corning™ 431283
Codice prodotto. 15883875
  • 328.18€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 09-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Corning™ Erlenmeyer flask is designed to help scale-up suspension culture with space efficiency in mind. The flasks are ready-to-use, ideal for shaker culture applications, and storage.
  • Available with baffled bottom
  • Molded-in graduations for accuracy
  • Large vent cap for continuous gas exchange while preventing leakage
  • Highest Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
  • Nonpyrogenic and RNase-/DNase-free
  • Made from optically-clear polyethylene terephthalate(PTEG)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nonpyrogenic, DNase/RNase-free
Polipropilene
4/Cs.
Erlenmeyer
Vented
Arancione
3 L
1/Pk.
Sterile
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto22723001 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data20/12/2023 Catalog Number431283
Numero di lotto15222001 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data21/10/2023 Catalog Number431283
Numero di lotto20122002 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data19/09/2023 Catalog Number431283
Numero di lotto15222001 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/07/2023 Catalog Number431283
Titolo del prodotto
Corning™ PETG Baffled Erlenmeyer Flask with Vent Cap > Baffled; 3 L; None
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.