Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Coated High Capacity Plates
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin High Binding Capacity (HBC) Coated Plates are designed for binding biotinylated oligonucleotides and peptides with higher binding efficiency than other commercially available plates.
Marca:  Thermo Scientific™ 15502
Codice prodotto. 10003413
  • 324.00€ / pezzi 5
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
High Capacity, Affinity
Upon receipt store plates at 4°C in unopened pouches. Once opened, place unused plates in a resealable bag with desiccant and store at 4°C.
Pierce
Microplate
96
5 Plates
5 plates
Standard
Chemiluminescence
White
Polystyrene
Streptavidin
SuperBlock™ Buffer
SDS
Documenti Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL406240 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number15502
Numero di lottoZH401374 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/08/2024 Catalog Number15502
Numero di lottoZA373166 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/02/2024 Catalog Number15502
Numero di lottoYD361778 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number15502
Numero di lottoXH354123 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/09/2022 Catalog Number15502
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Coated High Capacity Plates > White, 96-well; Chemiluminescence