Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Chromatography Cartridges
Affinity purify antibodies (IgG) with versatile, recombinant Protein A/G agarose offered in bottles, spin columns, filter plates and complete purification kits.
Marca:  Thermo Scientific™ 89930
Codice prodotto. 11804161
  • 354.00€ / pezzi 2
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Chromatography Cartridge
Agarose Resin, Affinity
Protein A/G
Upon receipt store at 4°C to 8°C. Do not freeze.
Pierce™
Chromatography Cartridge
IgG Antibodies
2 cartridges x 1 mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZI394809 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2024 Catalog Number89930
Numero di lottoZB379584 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/02/2024 Catalog Number89930
Numero di lottoYE376576 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/05/2023 Catalog Number89930
Numero di lottoYA366744 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/01/2023 Catalog Number89930
Numero di lottoWJ331000 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/11/2021 Catalog Number89930
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Chromatography Cartridges > Chromatography Cartridges, 1mL resin; 2 cartridges