Learn More
Kautex™ Contenitori in cloruro di polivinile
Kautex–PVC Wide Mouth Square Containers–Manufactured with crystal-clear PVC for optimum visibility and excellent product presentation
Marca:  Kautex™ 2000070595
Codice prodotto. 17818127
  • 667.00€ / pezzi 972
Spedizione stimata: 26-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Easy to fill and to clean
  • Square shape optimizes space utillization
Application:
  • packaging
  • dispensing
  • sending samples
  • storage
  • mailing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
50 ml
38.5 x 38.5 x 59 mm
Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione
972
No
Contenitori con collo largo
Trasparente
23 mm
Cloruro di polivinile
Cassa da 972
Pozzetti quadrati
Chiusura, inserto in schiuma
Titolo del prodotto
Kautex™ Contenitori in cloruro di polivinile > Capacity: 50 mL