Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Spot Indole
Determine the ability of microorganisms to split indole from tryptophan molecule by spot test method with BactiDrop™ Spot Indole.
Marca: Thermo Scientific™ R21550
143.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Determine the ability of an organism to split indole from the tryptophan molecule with Thermo Scientific™ Remel™ BactiDrop™ Spot Indole. Vracko and Sherris, in 1963 used indole-spot reagent for the presumptive separation of Proteus species and Escherechia coli1. In 1969, Lowrance, Reich and Traub found ρ-dimethylaminocinnamaldehyde (DMACA) to be the most sensitive indole reagent which could detect 3 mcg of indole per milliliter of medium2.
BactiDrop™ Spot Indole is used to determine the ability of microorganisms to split indole from the tryptophan molecule by the spot test method. Tryptophanases are intracellular enzymes that mediate indole production by hydrolysing the amino acid tryptophan. This indole combines with DMACA to form a blue-green compound. This is a condensation product formed by an acid splitting of the protein.Ready to use: Liquid reagentRapid test: Results within 1-3 minutesEasy to interpret: Positive results (blue color) are easy to interpret from negative results (pink color).BactiDrop™ Spot Indole Reagent contains 1% w/v ρ-dimethylaminocinnamaldehyde (CAS 6203-18-5) in hydrochloric acid (concentrated) (CAS 7647-01-0) and demineralized water (CAS 7732-18-5). The reagent is supplied as 0.75 mL ampules.Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Specifica
20°C to 25°C | |
Yes | |
50 x 0.75 mL |
BactiDrop Spot Indole | |
Nitrite, Free Nitrogen Gas |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.