Learn More
SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0
GREENER_CHOICE
I tappi di sicurezza V2.0 sono progettati per estrarre in sicurezza i solventi quando si lavora con qualsiasi sistema HPLC/UHPLC. Estraete i vostri solventi in modo sicuro da bottiglie e serbatoi senza essere esposti a gas pericolosi e vapori di solvente.
Marca:  SCAT™ 307019
88.29 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16403789
  • 136.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Completo di valvola dell'aria integrata per l'equalizzazione della pressione. Gli SCAT Safety Caps V2.0 forniscono la massima sicurezza per la vostra fornitura di solventi HPLC:
  • Materiali di alta qualità garantiscono la massima sicurezza per il laboratorio e il personale
  • Tappo a vite ruotabile a 360° e autoclavabile fino a 200 °C per la massima flessibilità
  • Costruzione stabile per la massima sicurezza e una facile manipolazione
  • Chimicamente resistente ai solventi organici aggressivi
  • Design attraente e disposizione chiara delle connessioni
  • Design migliorato per una facile connessione dei capillari in vari colori
  • Vaiolo d'aria gratuito con indicatore di sostituzione incluso in ogni SafetyCap
  • Specifica
    Specifica
    Autoclavabile
    Bottiglie da laboratorio
    PTFE
    GL 45
    Sistemi HPLC
    Raccordi: 1 x PFA 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 x valvole d'aria
    Raccordo O.D. 3,2 mm
    Safety Cap I, V2.0
    Videos
    • HOW TO Install Safety Caps on your HPLC
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        HOW TO Install Safety Caps on your HPLC
      Titolo del prodotto
      SCAT™ HPLC Safety Caps, V2.0 > HPLC Safety Caps, V2.0; Includes: 1 x PFA 1.6/2.3/3.2 mm OD Fittings, Air Valve; Thread Size: GL 45; Type: Safety Cap I; Material: PTFE