Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™
GREENER_CHOICE
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con queste pipette di trasferimento generiche, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di inserire un tappo.
Marca:  Thermo Scientific™ 334-11
23.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15317883
  • 23.85€ / pezzi 400
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con le pipette di trasferimento per uso generico e banche del sangue Thermo Scientific™ SAMCO™, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di installazione, confezionamento e autoclavaggio. Le pipette di trasferimento SAMCO sono realizzate in polietilene infrangibile non tossico. La superficie a bassa affinità riduce la perdita di cellule e proteine preziose dovuta allo stabilimento di legami. Possono essere congelate in azoto liquido o sigillate a caldo per la conservazione.
Recommended for: Research Applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2.2 mL
2.5 mm
Non-sterile
No
3.1 mL
General Purpose Transfer Pipet
General Purpose Small Bulb, 4 inches, 3.1mL
LDPE
22
Bulk, 400/Pk.
10.33 cm
Single-use
Videos
  • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
    • Thermo Scientific Samco - Transfer pipettes
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
      Certificati
      Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
      5 Risultati trovati
      Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
      Numero di lotto1321665 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/06/2021 Catalog Number334-11
      Numero di lotto1318470 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data18/05/2021 Catalog Number334-11
      Numero di lotto1318469 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/05/2021 Catalog Number334-11
      Numero di lotto1318468 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data22/04/2021 Catalog Number334-11
      Numero di lotto1318113 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data20/04/2021 Catalog Number334-11
      Titolo del prodotto
      Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™ > 3.1 mL
      Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.