Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con queste pipette di trasferimento generiche, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di inserire un tappo.
Brand: Thermo Scientific™ 335-20S
37.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con le pipette di trasferimento per uso generico e banche del sangue Thermo Scientific™ SAMCO™, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di installazione, confezionamento e autoclavaggio. Le pipette di trasferimento SAMCO sono realizzate in polietilene infrangibile non tossico. La superficie a bassa affinità riduce la perdita di cellule e proteine preziose dovuta allo stabilimento di legami. Possono essere congelate in azoto liquido o sigillate a caldo per la conservazione.
Recommended for: Research Applications
Specifications
2.8 mL | |
6.6 mm | |
Sterile | |
No | |
7.5 mL | |
General Purpose Transfer Pipet |
General Purpose Transfer Pipette, 5 inch , 7.5mL | |
LDPE | |
24 | |
20/Bag, 500/Pk | |
12.9 cm | |
Single-use |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Transfer pipettes
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.