Learn More
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Comfort Codice prodotto.: 15594456
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Comfort
Codice prodotto. 15594456
9/10
Click to view available options
Size:
9/10
Grande
Medio
Piccolo
Codice prodotto. 15594456
Marca: Semperit™ 3000001646
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Guanti protettivi monouso in nitrile. I guanti non talcati in nitrile Semperit™ Semperguard™ Nitrile Comfort sono privi di lattice ed estremamente comodi.
  • Guanti con protezione CE Categoria III per rischi complessi. Guanti per visite mediche CE classe I.
  • Speciale formulazione in nitrile per una resistenza ottimale a oli e grassi e una buona resistenza allo strappo
  • Comfort eccellente
  • Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004; adatti per il contatto con alimenti
  • La soluzione ideale monouso per la protezione delle mani da schizzi di sostanze chimiche e per la trasformazione di alimenti grassi.
  • Privi di ftalati/ammorbidenti e proteine allergeniche del lattice
  • Colore blu – idonei alle aree soggette a standard HACCP
Specifica
Colore Blu
Materiale Miscela di nitrile
Powdered Non talcati
Size 9/10
Spessore (sistema imperiale) 7.8 mil
Spessore (sistema metrico) 0.2 mm
Stile polso guanto Arrotolato
Modello 3000004109
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
  • Diversi produttori
    Use code 24095 to receive this promotion.
    Codice sconto: 24095
    Scade2025-04-15
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 17/03/2025 and 15/04/2025 subject to availability of the product in stock. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy or if the product is no longer available in stock. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Learn More
Titolo del prodotto
Semperit™ Guanti non talcati in nitrile Semperguard™ Nitrile Comfort >