Learn More
Fisherbrand™ Septum for 11mm Crimp Cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™ 11 02 1662
Descrizione
- 11mm Septa
Specifica
Septa | |
11 mm | |
1000 |
Gray, Red | |
Butyl, PTFE | |
1.3 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Septum for 11mm Crimp Cap > PTFE/Butyl/PTFE grey/red/grey,1.3 mm thickness,55° shore A