Learn More
Fisherbrand™ Septum for 13-425 screw cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™ 12 02 0143
272.50 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24163" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- 12mm Septa
Specifica
Septa | |
12 mm | |
1000 |
Cream, Red | |
PTFE, Silicone | |
1.5 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
57Hours
18Minutes
32Seconds
3nuova offerta Save Up to 70% -
Fisherbrand
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsCodice sconto: 24163Scade: 2025-04-30
Days
26Hours
18Minutes
32Seconds
3