Learn More
Fisherbrand™ Septum for 13-425 screw cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™ 12 02 0322
Descrizione
- 12mm Septa
Specifica
Septa | |
12 mm | |
Yes | |
1.5 mm |
Blue, White | |
PTFE, Silicone | |
1000 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Septum for 13-425 screw cap > Silicone/PTFE white/blue,cross-slit,1.5 mm thickness,55° shore A
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction