Learn More
Fisherbrand™ Septum for 13-425 screw cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™ 12 02 0444
Descrizione
- 12mm Septa
Specifica
Septa | |
12 mm | |
1000 |
Red-Orange, Transparent | |
Natural Rubber, TEF | |
1 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 7
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Septum for 13-425 screw cap > N. Rubber/TEF red-orange/transparent,1 mm thickness,60° shore A