Learn More
Fisherbrand™ Septum for 13-425 screw cap
Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.
Marca: Fisherbrand™ 12 02 1635
92.76 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24163" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- 12mm Septa
Specifica
Septa | |
12 mm | |
1000 |
Gray, Red | |
Butyl, PTFE | |
1.3 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 7
Offerte speciali
-
Fisherbrand
Fisherbrand Sweet Deals on Top Products
Get up to 60% off select Fisherbrand productsCodice sconto: 24163Scade: 2025-04-30
Days
26Hours
18Minutes
32Seconds
8
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Septum for 13-425 screw cap > Butyl/PTFE red/grey,1.3 mm thickness,55° shore A