Learn More
Thermo Scientific™ SnakeSkin™ Dialysis Tubing
Perform desalting and buffer exchange for 10 to 100 mL samples with this 3.5K, 7K, and 10K molecular weight cut-off (MWCO), ready-to-use form of traditional dialysis membrane tubing. Securely close dialysis tubing up to 50 mm flat diameter with the sturdy, non-floating tube SnakeSkin Dialysis Clips.
Marca:  Thermo Scientific™ 68035
232.75 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10005743
  • 251.00€ / 10.50m
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Dialysis Tubing
3.5 kDa
Cellulose
22 mm I.D.
Circa 19 ml per 5 cm di lunghezza (più 2.5 cm a ciascuna estremità per la chiusura) consentono 100 utilizzi
Upon receipt store at room temperature or 4°C. Keep in closed original packaging tube to prevent desiccation, which results in cracks or pinholes in the membrane. For best results, keep membrane hydrated by occasionally adding 1-2 drops of distilled water to the packaging tube.
SnakeSkin™
Cellulose Membrane, Dialysis
Tubing
Buffer Exchange, Protein
10.5 m
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZK401380 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number68035
Numero di lottoZK401380A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number68035
Numero di lottoZI394183A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number68035
Numero di lottoZI394183 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number68035
Numero di lottoZH394182 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/09/2024 Catalog Number68035
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SnakeSkin™ Dialysis Tubing > Dialysis Tubing, 3.5K MWCO, 22 mm I.D.