Learn More
Sodium hydroxide solution, 0.01M, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 L
Specifica
Specifica
Concentrazione | 0.01M |
Sinonimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
Quantità | 10 L |
Pressione del vapore | 3 mmHg (37°C) |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Sodium hydroxide solution, 0.01M, Honeywell™ >