Learn More
Fisherbrand™ Supporti per matracci in acciaio inox
Eccellenti per tenere sul banco da lavoro apparecchiature e vetreria. Le basi di supporto rettangolari Fisherbrand™ sono prodotte in acciaio rifinito in acrilico blu.
Marca:  Fisherbrand™ 3107/1
Codice prodotto. 11518102
  • 17.80€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Senza asta
  • Con foro da 10 mm
  • Piedini di gomma in dotazione
  • Filettatura al centro di uno dei lati corti
Specifica
Specifica
Acciaio inox
160 mm
Stativo standard
160 x 100 mm
Con foro
Blu
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Supporti per matracci in acciaio inox > Length: 160mm