Learn More
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes
GREENER_CHOICE
For cell culture and general laboratory use
Marca:  Labcon 3342-335-000-9
Codice prodotto. 16604082
  • 185.00€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Culture tube
  • For cell culture and general laboratory use
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Freezable to -80°C
  • Seal with plug or dual position caps
  • Made in USA
Specifica
Specifica
Polyethylene
1500 RCF
Not Autoclavable
Plug Seal
75 mm
Single-use
Culture
25 Tubes/Bag, 20 Bags/Cs
For Cell Culture and General Laboratory Use
Sterile
25
12 mm
Round-bottom Tube
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Conformity
Natural
Polystyrene
No
2.95 in.
25 Tubes/Bag
SuperClear™
5 mL
ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Titolo del prodotto
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm Culture Tubes > Plug-Type; Polystyrene; 25 tubes per bag/20 bags per case