Documenti
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Supporta un'ampia gamma di dimensioni dei campioni e di applicazioni con il rotore oscillante Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400.
Marca: Thermo Scientific™ 75003656
393.29 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Supporta un'ampia gamma di dimensioni dei campioni e di applicazioni con il rotore oscillante Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400.
Informazioni per l'ordine:
Portaprovette e coperchi vengono venduti separatamente; ordina il corpo del rotore (75003181) e i componenti per completare l’assemblaggio. O-ring di ricambio per coperchi (set di 4), ordine 75003657. Gli adattatori per provette sono disponibili anche separatamente. Per informazioni, contattare il rappresentante di zona >
Compatibile con:
Serie di centrifughe Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16
Consigliato per:
Colture cellulari, separazione di sangue, analisi di fluidi corporei, microbiologia, proteomica, genomica e biologia molecolare
Nota:Coperchi di biocontenimento ClickSeal, (4) | |
Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 and SL 16 Centrifuges | |
Yes |
Bucket Lid | |
Certificazione di biocontenimento di CAMR™, HPA, Porton Down, UK | |
Set of 4 |