Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Boot Covers
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
Click to view available options
Tipo di suola:
Antiscivolo
Standard
Descrizione
- Lacci di fissaggio
- Parte superiore con elastico e cuciture interne ribattute
- Permeabile ad aria e vapore acqueo, ma impermeabile a liquidi a base d'acqua e aerosol
- Eccellente barriera rispetto a particolati fini e fibre (dimensioni fino a 1 micron), con rilascio di fibre eccezionalmente basso e trattamento antistatico
- Le applicazioni comprendono: manipolazione di prodotti farmaceutici, protezione chimica, bonifica di amianto e piombo, manutenzione/operazioni generali, verniciatura a spray e pulizia generale
Specifica
Specifica
Size | Misura unica |
Materiale | HDPE con tecnologia flash spun |
Colore | Bianco |
Monouso | Single-use |
Sterilità | Sterile |
Tipo di chiusura | Parte superiore con elastico e lacci |
Tipo di suola | Standard |
Certificazione/Conformità | DPI Categoria I, EN 1149-5 |
Quantità confezione | 200/confezione |
Altezza (sistema imperiale) | 18.9 in. |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 6
Documenti
Scientific Resources
Flyers
DPT007 Tyvek accessories flyer UK
Dimensione file: 515.8 kB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
DuPont™ Tyvek™ 500 Boot Covers >