Learn More
Water, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Plastic Coated Glass Bottle
Specifica
Specifica
Colore | Clear |
Punti di ebollizione | 212°F |
Grado | HPLC |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 2.5 L |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2528146 | Certificato di analisi | 24/02/2025 | W/0106/10RSS,W/0106/15X,W/0106/17X,W/0106/PB17,W/0106/17,W/0106/15,W/0106/17A,W/0106/25RSS |
2527436 | Certificato di analisi | 17/02/2025 | W/0106/10RSS,W/0106/15X,W/0106/17X,W/0106/PB17,W/0106/17,W/0106/15,W/0106/17A,W/0106/25RSS |
2526366 | Certificato di analisi | 11/02/2025 | W/0106/10RSS,W/0106/15X,W/0106/17X,W/0106/PB17,W/0106/17,W/0106/15,W/0106/17A,W/0106/25RSS |
2525710 | Certificato di analisi | 06/02/2025 | W/0106/10RSS,W/0106/15X,W/0106/17X,W/0106/PB17,W/0106/17,W/0106/15,W/0106/17A,W/0106/25RSS |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Water
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70% -
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
-
Diversi produttori
Chromatography Monthly Promotion
Discover exclusive monthly deals on chromatography supplies to boost your lab's efficiency.Codice sconto: 24211Scade: 2025-04-30
nuova offerta Save Up to 67%
Titolo del prodotto
Water, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical™ >