Learn More
Methanol, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10499560
Methanol, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10499560
2.5 L, Flacone in vetro color ambra
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
Imballaggio:
Aluminum Can
Amber Glass Bottle
Flacone in vetro color ambra
Plastic-coated Glass Bottle
Codice prodotto. 10499560
Marca: Fisher Chemical M/4058/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Methanol, HPLC for Gradient Analysis
Specifiche
Formula molecolare: CH4O
Solubile in acqua: Sì
Peso molecolare: 32,04
Punto di fusione: -98 °C
Rischi per la salute: provoca una moderata irritazione oculare, può causare irritazioni cutanee, può causare irritazioni del tratto digestivo
Per l'uso con [applicazione]: HPLC per analisi del gradiente
Punto di infiammabilità: 12 °C
N. CAS: 67-56-1
Punto di ebollizione: 64,7 °C
Simbolo di rischio: F, T
Sinonimi: carbinolo, metanolo, alcool metilico, idrossido di metile, monoidrossimetano, alcool di legno, nafta di legno, spirito di legno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Specifica
Punto di fusione -98°C
Colore Incolore
Punti di ebollizione 64.7°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Flacone in vetro color ambra
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 128 hPa at 20°C
Viscosità 0.55cp at 20°C
Molecular Weight (g/mol) 32.042
Peso formulazione 32.04g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/A§
  • P302+P350-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • Diversi produttori
    Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.
    Codice sconto: 24127
    Scade2025-05-31
    nuova offerta
    Save Up to 70%
  • Diversi produttori
    Use code 24095 to receive this promotion.
    Codice sconto: 24095
    Scade2025-04-15
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 17/03/2025 and 15/04/2025 subject to availability of the product in stock. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy or if the product is no longer available in stock. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Learn More
Titolo del prodotto
Methanol, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical™ >