Learn More
Thermo Scientific Chemicals Z-Gly-Gly-Leu-7-amino-4-methylcoumarin
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J64796.#0
71.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15426589
  • 71.56€ / 5mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
A fluorogenic substrate for the chymotrypsin-like activity of the proteasome
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 mg
-30°C to -10°C
C28H32N4O7
Z-Gly-Gly-Leu-AMC; Z-GGL-AMC
Z-Gly-Gly-Leu-7-amino-4-methylcoumarin
White to pale yellow
A fluorogenic substrate for the chymotrypsin-like activity of the proteasome
536.57
Light Sensitive
Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN25L014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/02/2025 Catalog NumberJ64796.#0
Numero di lottoZ26F020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberJ64796.#0
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Z-Gly-Gly-Leu-7-amino-4-methylcoumarin > 5mg