Piastre e matracci per colture cellulari
Bel-Art™ Celle di diffusione Conway SP Scienceware™
Bel-Art™ Celle di diffusione Conway SP Scienceware™
Per la determinazione, con il metodo Obrink, di anidride carbonica, ammoniaca o alcol nel sangue o nel siero con il metodo di diffusione. Le cellule di diffusione Conway Bel Art™ SP Scienceware™ sono autoclavabili a vapore a 121 °C (250 °F).
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Poly-L-Lysine Protein Coated Flask
Greiner Bio-One CELLCOAT™ Poly-L-Lysine Protein Coated Flask
Ideal for low-serum, serum-free cultivation and cell differentiation. Greiner Bio-One CELLCOAT™ CELLCOAT™ Poly-L-Lysine Protein Coated Flask helps in promotion of cell adhesion and proliferation.
Thermo Scientific™ Fiasche per colture cellulari Nunc™ EasYFlask™
Thermo Scientific™ Fiasche per colture cellulari Nunc™ EasYFlask™
Migliora l’adesione, la crescita e la differenziazione cellulare con le fiasche per trattamento per colture cellulari Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFlasks™.
Falcon™ Fiasche trattate per colture cellulari
Falcon™ Fiasche trattate per colture cellulari
Fabbricate in polistirene vergine otticamente trasparente per osservare il campione o le cellule al loro interno. Fiasche trattate per colture cellulari Corning™ Falcon™ caratterizzate da trattamento per colture di tessuti al plasma in vuoto per offrire una superficie di crescita uniforme.
Corning™ Matracci per coltura cellulare T75 a U
Corning™ Matracci per coltura cellulare T75 a U
Per migliorare le potenzialità d'impiego mantenendo lo stesso ambiente di crescita cellulare dei design precedenti. Le fiasche per colture cellulari a U Corning™ hanno una forma ergonomica con numero di spigoli ridotto, per un miglior raschiamento delle cellule e l'uso con una pipetta di dimensioni maggiori.
Falcon™ Nontreated Tissue Culture Flasks
Falcon™ Nontreated Tissue Culture Flasks
Similar to the surface of a bacteriological Petri dish
Corning™ Fiasche a bassissima adesione
Corning™ Fiasche a bassissima adesione
Caratterizzate da uno strato di idrogel a legame covalente che riduce al minimo l'adesione cellulare, l'assorbimento delle proteine e l'attivazione cellulare. Le fiasche a bassissima adesione Corning™ hanno una forma ergonomica con numero di spigoli ridotto, per un miglior raschiamento delle cellule e l'uso con una pipetta di dimensioni maggiori.
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Filter Caps
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Filter Caps
Achieve maximum adhesion for a broad range of cell types with Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Filter Caps.
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Solid Caps
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Culture Treated Flasks with Solid Caps
Massima adesione per un'ampia gamma di tipi di cellule.
Corning™ Fiasche per colture di tessuti Primaria™
Corning™ Fiasche per colture di tessuti Primaria™
Migliore adesione, distribuzione e crescita di molte cellule primarie e linee cellulari. Le fiasche per colture di tessuti Corning™ Primaria™ sono adatte per la crescita di cellule che crescono difficilmente sulle superfici di coltura di tessuti standard in genere caricate negativamente—tra cui cellule tumorali, cellule endoteliali ed epatociti.
Corning™ Cell Culture Flask with Bar Code
Corning™ Cell Culture Flask with Bar Code
Features nonrepeating bar code for use in automation
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Treated Cell Culture Flasks
Thermo Scientific™ Nunc™ TripleFlask™ Treated Cell Culture Flasks
Perform large cell mass applications such as drug screening and scale up with these cell-culture treated TripleFlasks.
Corning™ Fiasche trattate per colture cellulari
Corning™ Fiasche trattate per colture cellulari
In polistirene vergine otticamente trasparente per un'ottima visibilità e visione al microscopio senza distorsioni. Le fiasche trattate per colture cellulari Corning™ sono disponibili in diversi formati, design e con vari tipi di tappi, per soddisfare qualsiasi esigenza diagnostica di laboratorio.
Thermo Scientific™ Fiasche BioLite con trattamento per colture cellulari
Thermo Scientific™ Fiasche BioLite con trattamento per colture cellulari
Le fiasche per colture cellulari Thermo Scientific™ BioLite consentono di svolgere le procedure generiche di coltura cellulare in modo più economico. Con garanzia di sterilità, apirogenicità e non citotossiche.
Corning™ Fiasche per colture cellulari rettangolari con superficie CellBIND™
Corning™ Fiasche per colture cellulari rettangolari con superficie CellBIND™
Increases suface wettability for more even and consistent cell attachment. Corning™ CellBIND™ Surface Cell Culture are available in a variety of sizes, designs and cap styles to meet all laboratory needs.
DWK Life Sciences Watch Glass Dish, made from soda-lime glass, fused rim
DWK Life Sciences Watch Glass Dish, made from soda-lime glass, fused rim
The concave shape of the watch glass dish allow working in very small quantities (e.g. for pretreatments) and covering laboratory glassware with wide openings.
DWK Life Sciences DURAN™ Watch Glass Dish, fused rim
DWK Life Sciences DURAN™ Watch Glass Dish, fused rim
The concave shape of the watch glass dish allow working in very small quantities (e.g. for pretreatments) and covering laboratory glassware with wide openings.
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™
Enhance cell attachment to culture surface with the extracellular matrix coating of Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine or Collagen I Coated EasYFlasks™.
Thermo Scientific™ Nunc™ 300cm<sup>2</sup> Cell Culture Treated Flasks
Thermo Scientific™ Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flasks
Promote cell attachment and expand growth with this 1,900mL flask that provides a large culture area in a single layer.
Thermo Scientific™ Fiasche Nunc™ senza trattamento
Thermo Scientific™ Fiasche Nunc™ senza trattamento
Questi matracci non trattati per colture cellulari in sospensione di qualità elevata in polistirene trasparente Thermo Scientific™ Nunc™ riducono al minimo i rischi di contaminazione.
Corning™ Fiasche non trattate per colture cellulari
Corning™ Fiasche non trattate per colture cellulari
Printed with lot numbers for ease in traceability
Fisherbrand™ Coperchio per becher in PTFE
Fisherbrand™ Coperchio per becher in PTFE
Da poggiare sopra il becher per prevenire la contaminazione. Il coperchio per becher in PTFE è disponibile in vari formati.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks
Ensure a sterile gas exchange for shaker and suspension cell culture by using Thermo Scientific™ Nalgene™ Vented HDPE Closures for Sterile Single Use Erlenmeyer Flasks.
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Flasks with Nunclon™ Supra Surface
Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlask™ Flasks with Nunclon™ Supra Surface
Experience optimal performance with Thermo Scientific Nunc EasYFlask flasks with Nunclon Supra surface treatment for culturing a wide variety of fastidious adherent cells.
Corning™ Fiasche per colture cellulari rettangolari con superficie CellBIND™
Corning™ Fiasche per colture cellulari rettangolari con superficie CellBIND™
Maggiore bagnabilità della superficie per un'adesione cellulare più uniforme e costante. Le fiasche per colture cellulari Corning™ con superficie CellBIND™ sono disponibili in diversi formati, design e tipi di tappi per rispondere a tutte le necessità di laboratorio.
Corning™ CellCube™ Systems with Corner Clips
Corning™ CellCube™ Systems with Corner Clips
The CellCube™ module is an integral, encapsulated, sterile, single-use device that is 100% pressure-hold tested before shipment. It is comprised of a series of parallel, styrene plates joined to create thin, sealed, laminar flow spaces between adjacent plates. Each culture plate receives proprietary tissue culture treatment prior to assembly to ensure dense, uniform cell growth.
Corning™ Recipienti per colture cellulari HYPER<i>Flask</i>™ M
Corning™ Recipienti per colture cellulari HYPERFlask™ M
Specificamente per l'uso manuale, alta resa e prestazioni elevate. Progettati appositamente per l'uso manuale. Il recipiente per colture cellulari Corning™ HYPERFlask™ M è dotato di una superficie di crescita multistrato permeabile al gas, per un efficiente scambio gassoso.
Corning™ CELLine Disposable Bioreactor
Corning™ CELLine Disposable Bioreactor
Cultivation flask for secreted product, recombinant protein expression and high-yield monoclonal antibody (MAb) production
Corning™ Ultra-Low Attachment Flasks
Corning™ Ultra-Low Attachment Flasks
Features a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption and cellular activation. Corning™ Ultra-Low Attachment Flasks have an ergonomic shape that reduces the number of corners, improves cell scraping and allows the use of a larger pipet.
Corning™ HYPER<i>Flask</i>™ Cell Culture Vessels
Corning™ HYPERFlask™ Cell Culture Vessels
Designed specifically for manual use, high-yield and high-performance. Specifically designed for manual use. Corning™ HYPERFlask™ M Cell Culture Vessel uses a multi-layer gas permeable growing surface for efficient gas exchange.
  spinner