Learn More
Fisherbrand™ 8mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center hole, Assembled septum
Provide a secure leak-resistant seal.
Marca:  Fisherbrand™ 08 03 0268
Codice prodotto. 11808971
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • Aluminum crimp seals with prefitted septa
  • Provide a secure leak-resistant seal
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PTFE Virginal
8 mm
GC, HPLC
0.25 mm
Clear Lacquered
Aluminum
100
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ 8mm Aluminum Crimp Seal, Silver, Center hole, Assembled septum > PTFE virginal,0.25mm thickness,53° shore D