Learn More
3M™ Respiratore per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3
Il respiratore per polveri della serie 3M™ Aura™ 9300+Gen3 rappresenta la nuova generazione dei respiratori
Marca:  3M™ 7100138716
Codice prodotto. 16240262
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • L'originale design pieghevole a 3 lembi si adatta alle diverse conformazioni del viso
  • Il filtro 3M Advanced Electre Media agevola la respirazione
  • Le innovative linguette presenti sul lembo superiore e inferiore semplificano il posizionamento e la regolazione
  • Gli stringitesta intrecciati sono colorati per un'identificazione rapida e semplice
  • Il lembo superiore sagomato si adatta al naso e ai contorni del viso, per una perfetta aderenza
  • Facile da riporre grazie al design pieghevole e involucro singolo
  • Protezione delle vie respiratorie in ambienti di lavoro pericolosi
  • Fabbricato nel Regno Unito
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
20
EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved
Flat-fold
FFP3
Pieghevoli
Sì
Polyisoprene
Up to 50 x TLV
Non-sterile
243 mm
146 mm
No
CE Approved
White
Single-use
Polypropylene
Standard
No
9322+Gen3
330/Pk.
Flat-fold
82 mm
16,866 g
Documenti
Brochures
Flyers
Titolo del prodotto
3M™ Respiratore per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3 > FFP3, APF20, red headband, valved, Bulk Pack, 330/Pk.