Learn More
Thermo Scientific Chemicals Autophagy Inhibitor, 3-MA Codice prodotto.: 15416599
Thermo Scientific Chemicals Autophagy Inhibitor, 3-MA
Codice prodotto. 15416599
50 mg
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
Codice prodotto. 15416599
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64813.MF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5142-23-4
Formula molecolare C6H7N5, C6H7N5
Sinonimo 3-Methyladenine; 6-Amino-3-methylpurine
Specifica
Quantità 50 mg
Descrizione White
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation
Peso formulazione 149.15g/mol
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Solid
Numero MDL MFCD00010531
Beilstein 146087
InChI Key FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
IUPAC Name 3-methyl-3H-purin-6-amine
Molecular Weight (g/mol) 149.16
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP18L023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/03/2025 Catalog NumberJ64813.MF,J64813.MB
Numero di lottoN07L035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/02/2025 Catalog NumberJ64813.MF,J64813.MB
Numero di lottoZ03K008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/12/2024 Catalog NumberJ64813.MF,J64813.MB
Numero di lottoX22K045 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog NumberJ64813.MF,J64813.MB
Numero di lottoX14K038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/11/2024 Catalog NumberJ64813.MF,J64813.MB
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Autophagy Inhibitor, 3-MA >