Learn More
Kautex™ Chiusure a vite in polipropilene nero
Marca: Kautex™ 2000070752
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Nero | |
Polipropilene | |
Chiusura a vite | |
50 mm |
w/out Tamper Evident Ring | |
Inserto in schiuma di polietilene | |
Bottiglia da 200/300 ml |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 15
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
Dimensione file: 1.3 MB
Accessori e Servizi
Accessori facoltativi
-
Kautex™ Vaso a collo largo in polietilene BARATTOLI A COLLO LARGO PE-HD, 250ml Codice del prodotto: 10490781
1.70€ / Pezzo -
Kautex™ Contenitori con collo largo in cloruro di polivinil... container wide neck PVC transparent 300 ... Codice del prodotto: 10733481
1.80€ / Pezzo
Titolo del prodotto
Kautex™ Chiusure a vite in polipropilene nero > Diameter Outer: 50 mm; For Use With: 200/300 mL Bottle