Learn More
Kautex™ Chiusure a vite in polipropilene rosso
Seal a container's ingredients with these Kautex™ Red Polypropylene Screw Closures when you package, send samples, transport and store their contents.
Marca: Kautex™ 2000083761
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- PP
- Red
- Tamper evident ring
- PE-foam insert
Specifica
Rosso | |
Polipropilene | |
Chiusura a vite | |
45 mm |
Anello antimanomissione e inserto in schiuma di polietilene | |
Inserto in schiuma di polietilene | |
Bottiglia da 100 ml |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Kautex - Expertise in packaging - Standard plastics
Dimensione file: 1.3 MB
Titolo del prodotto
Kautex™ Chiusure a vite in polipropilene rosso > For Use With: 100 mL Bottle