Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone contrassegno 2 AR™
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS AR™ Glass Volumetric Pipettes come with amber stain graduation marks.
Marca: Hirschmann™ 1340270
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Acc. to DIN EN ISO 648
- Volume between two marks
- Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
AS | |
Sì | |
6/conf. | |
25 ml | |
Pipetta volumetrica |
Vetro AR | |
Marrone | |
0.03 ml | |
530 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-5 of 9
Accessori e Servizi
Accessori facoltativi
-
Hirschmann™ Individual Calibration Certificate (DAkkS) CERTIF. CALIBRATURA INDIVIDUALE Codice del prodotto: 10054000 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
-
Hirschmann™ Batch Calibration Certificate CERTIFICATO DI QUALITÀ PER LOTTO Codice del prodotto: 10626711
37.60€ / Pezzo -
Hirschmann™ Individual Calibration Certificate (DAkkS) CERTIFICATO DKD PIPETTA TARATA Codice del prodotto: 10648522 Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone contrassegno 2 AR™ > Capacity: 25mL