Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone AR™
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation are manufactured from clear AR™ glass.
Marca:  Hirschmann™ 1340160
Codice prodotto. 11708001
  • 55.70€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • One mark
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
AS
6/conf.
10 ml
Pipetta volumetrica
Vetro AR
Marrone
0.02 ml
450 mm
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone AR™ > Capacità: 10mL