Learn More
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone AR™
Provides an extremely high degree of volumetric accuracy for your pipetting needs. Hirschmann Instruments™ Class AS Volumetric Pipettes with Amber Stain Graduation are manufactured from clear AR™ glass.
Marca:  Hirschmann™ 1340180
Codice prodotto. 11712262
  • 123.00€ / pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • One mark
  • Acc. to DIN EN ISO 648
  • Conformity certified, with dated batch identification
Specifica
Specifica
AS
6/Pk.
100 mL
Volumetric Pipet
AR-GLAS
Brown
0.08 mL
600 mm
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Hirschmann™ Pipette volumetriche graduate in vetro classe AS marrone AR™ > Capacità: 100 ml