Learn More
BINDER™ CO2 Gassing Module
CO2 gassing module
Marca:  BINDER™ 8012-2140
Codice prodotto. 30238333
  • 3890.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CO2 gassing module with NDIR CO2 sensor and analog output 4-20 mA
  • Choose between 0 to 20% and 0 to 1%
Specifica
Specifica
KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600
Module
NDIR CO2 Sensor and Analog Output 4 to 20 mA
Stainless Steel
0 to 1% CO2
Titolo del prodotto
BINDER™ CO2 Gassing Module > For use with KBF PRO 260, KBF PRO 470, KBF PRO 720, KBF PRO 1060, KBF PRO 1600, KBF 470, KBF 720, KBF 1060, KBF 1600