Learn More
Eppendorf™ Fixed Angle QuickLock™ Rotor with Aerosol-tight Lid
For use with Centrifuge 5430 and Centrifuge 5430 R
Marca: Eppendorf™ 5427752005
882.24 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Aerosol-tight Eppendorf QuickLock rotors close with only 1/4 of a turn
- Saves time during every day use
- Takes repetitive stress off your wrist
Specifica
Model: FA-45-24-11 | |
24 Spin Columns | |
13,200 rpm | |
Fixed | |
24 |
Rotore ad angolo fisso | |
19,090 x g | |
5430/5430R Centrifuges | |
Aerosol rotor lid |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Offerte speciali
- Diversi produttori