Learn More
Memmert™ Forno con convezione ad aria forzata con SingleDISPLAY
Controllo della temperatura preciso, uniforme e delicato per diverse applicazioni. I forni a convezione forzata di aria Memmert™ con SingleDISPLAY sono di lunga durata anche in caso di impieghi intensivi.
Marca:  Memmert™ UF160
Codice prodotto. 12656997
  • 3430.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Precise, easy to use, high quality - these three words describe the Memmert Universal Oven UF.
  • Model sizes: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Temperature adjustment range: up to +300°C
  • Defined and programme-controlled fan speed
  • All-round heating system: absolutely uniform and precise temperature distribution
  • Pre-heated fresh air prevents temperature fluctuations
  • AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programmes via Ethernet interface or USB port
  • ControlCOCKPIT: SingleDISPLAY - Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with high-definition TFT-colour display
  • adjustable parameters: temperature (Celsius or Fahrenheit), fan speed, air flap position, programme time, time zones, summertime/wintertime
  • Overtemperature protection
The technologically perfected masterpiece made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation and control technology.
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Brochures
Manuals
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Memmert™ Forno con convezione ad aria forzata con SingleDISPLAY > Capacity: 161L; No. of Grids: 8